Documenti fondamentali
668087
Sigma-Aldrich
4-(6-Bromopyridin-3-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 4-(6-Bromopyridin-3-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14BrN3O3
Peso molecolare:
340.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
235-239 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)nc2
InChI
1S/C13H14BrN3O3/c1-3-20-12(18)10-7(2)16-13(19)17-11(10)8-4-5-9(14)15-6-8/h4-6,11H,3H2,1-2H3,(H2,16,17,19)
ZZYCUXWANLPLHH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)