667900
N-Boc-2-indolyldimethylsilanol
95%
Sinonimo/i:
2-(hydroxydimethylsilyl)-1,1-dimethylethylindole-1-carboxylic acid ester, N-Boc-indol-2-yldimethylsilanol
About This Item
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.545
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C15H21NO3Si/c1-15(2,3)19-14(17)16-12-9-7-6-8-11(12)10-13(16)20(4,5)18/h6-10,18H,1-5H3
ARJIKJGACIMUOM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.