Key Documents
667633
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-oxopiperazine
95%
Sinonimo/i:
4-(Phenylmethyl)-2-piperazinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
148-155 °C
Stringa SMILE
O=C1CN(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-9-13(7-6-12-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,12,14)
SBWVHKNCFZRBRJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in a copper-catalyzed amidation of an aryl bromide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 43, 1101-1101 (2002)
Alessio Adamiano et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(24), 6021-6033 (2014-07-13)
Off-line analytical pyrolysis combined with gas chromatography–mass spectroscopy (GC–MS), directly or after trimethylsilylation, along with infrared spectroscopy and amino acid analysis was applied for the first time to the characterization of the intra-skeletal organic matrix (OM) extracted from four Mediterranean