Documenti fondamentali
667331
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6ClNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
52-56 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3
FVUFTABOJFRHSU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)