Documenti fondamentali
667080
Sigma-Aldrich
5a(S),10b(R)-5a,10b-Dihydro-2-(pentafluorophenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazinium tetrafluoroborate
97%
Sinonimo/i:
2-Pentafluorophenyl-6.10b-dihydro-4H,5aH-5-oxo-3,10c-diaza-2-azoniacyclopenta[c]fluorene tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H11BF9N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
235 °C (dec.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-[n+]2c[n@H]3[C@H]4[C@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C18H11F5N3O.BF4/c19-12-13(20)15(22)18(16(23)14(12)21)26-7-25-11(24-26)6-27-10-5-8-3-1-2-4-9(8)17(10)25;2-1(3,4)5/h1-4,7,10,17H,5-6H2;/q+1;-1/t10-,17+;/m0./s1
CPCMDOOTVHDRTM-OUYNRQGDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)