Documenti fondamentali
667021
Sigma-Aldrich
5-Hexyn-3-ol
97%
Sinonimo/i:
1-Hexyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-hexyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443
Densità
0.886 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(O)CC#C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h1,6-7H,4-5H2,2H3
AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)