Key Documents
667013
Sigma-Aldrich
trans-3-(Cyclopentyl)-1-propenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-[(1E)-3-Cyclopentyl-1-propen-1-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(3-Cyclopentylpropen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H25BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456
P. eboll.
90-93 °C/0.4 mmHg
Densità
0.927 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CC2CCCC2
InChI
1S/C14H25BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-7-10-12-8-5-6-9-12/h7,11-12H,5-6,8-10H2,1-4H3/b11-7+
GXNIAKZVBGUMHU-YRNVUSSQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)