Documenti fondamentali
666785
Sigma-Aldrich
4-(2′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
156-160 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2F)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-4-2-1-3-10(13)9-18-12-7-5-11(6-8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
MSMQSLDBKPNEPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)