Documenti fondamentali
666750
Sigma-Aldrich
3-(4′-Methoxybenzyloxy)-phenylboronsäure
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
159-163 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-7-5-11(6-8-13)10-19-14-4-2-3-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
BBNOCVPPEAVHKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)