Documenti
666734
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-methyl-13C ether
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-(methoxy-13C)-2-methyl-Propane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC4H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
55-56 °C
Densità
0.748 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4+1
BZLVMXJERCGZMT-AZXPZELESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C - closed cup