Documenti fondamentali
666386
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine-1,2-15N2, 3,6-13C2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C2H215N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
68 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl[13c]1cc[13c](Cl)[15n][15n]1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H/i3+1,4+1,7+1,8+1
GUSWJGOYDXFJSI-HZENGFQRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)