Documenti fondamentali
665835
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine
97%
Sinonimo/i:
6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
222-226 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(O)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-3-5(8(10)11)6(9)7-4/h2-3H,1H3,(H,7,9)
YVYDGIGILRUPED-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)