Documenti fondamentali
665746
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-pentylbenzoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid crystal
Punto di fusione
34-38 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCCCC)cc2)cc1
InChI
1S/C23H30O2/c1-3-5-7-9-19-11-15-21(16-12-19)23(24)25-22-17-13-20(14-18-22)10-8-6-4-2/h11-18H,3-10H2,1-2H3
VWDNHTVWLXZZEK-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)