Documenti fondamentali
665630
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3F6N
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
34-38 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cncc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-1-5(3-14-2-4)7(11,12)13/h1-3H
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)