665339
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(I)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
171-175 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
iodo
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?