Documenti fondamentali
665088
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-3-acetamidopyrrolidine
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl (3S)-3-(acetylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -18°, c = 3.5 in methanol
Punto di fusione
86-90 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
SLFZPSKIMUPQSR-VIFPVBQESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)