Key Documents
664162
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H4OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
34-38 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccccc1Oc2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-4-7-13(9-12)17-14-8-3-2-5-11(14)10-15/h2-10H,1H3
AOGRYADLPWDYSN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)