Documenti fondamentali
663786
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1H-indole-1-carboxamide
97%
Sinonimo/i:
Indole-1-carboxylic acid diethylamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.575
P. ebollizione
140-147 °C/0.8 mmHg
Densità
1.089 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-14(4-2)13(16)15-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15/h5-10H,3-4H2,1-2H3
DNEILLNCDATSFX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • reactant in preparation of substituted indoles via ortho-metalation and Suzuki-Miyaura cross coupling
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)