Documenti fondamentali
663050
Sigma-Aldrich
trans-1-Octen-1-ylboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
(E)-1-Octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester, E-2-(1-Octenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H27BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446
P. eboll.
86-90 °C/0.4-0.5 mmHg
Densità
0.881 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2/c1-6-7-8-9-10-11-12-15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h11-12H,6-10H2,1-5H3/b12-11+
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)