662380
Lumidot™ CdS
440, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Organically stabilized cadmium sulfide quantum dots in toluene
About This Item
Livello qualitativo
Forma fisica
dispersion
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
Dimensione particelle
2.9-4.0 nm
Densità
0.865 g/mL at 25 °C
λmax
410-430 nm
Fluorescenza
λem 430-450 nm FWHM 20 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Cd.S
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?