Documenti fondamentali
661899
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromobenzaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4Br2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
88-92 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Br2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
BQBXKWGMPUCSQV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)