Documenti
661848
Sigma-Aldrich
3-[(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-140 °C
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)cc1OCc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-12(2)16-8-7-13(3)9-17(16)21-11-14-5-4-6-15(10-14)18(19)20/h4-10,12,19-20H,11H2,1-3H3
AABBYGNTCONFJV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3