Documenti fondamentali
661295
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 167.00
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
69-73 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-11-3-7-13(8-4-11)16-12-5-1-10(9-15)2-6-12/h1-9H
WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)