Documenti fondamentali
660574
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
85-89 °C
Stringa SMILE
Nc1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(10)11-4/h1-3H,(H2,10,11)
NFYYDQMFURPHCC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Substrate used in a one-pot synthesis of the corresponding 7-aza-indole.[1]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 46, 2283-2283 (2005)