Documenti fondamentali
660051
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-aminopyrrolidine
97%
Sinonimo/i:
(S)-1-Benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.548
P. eboll.
315 °C
Densità
1.155 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,13H2/t11-/m0/s1
FPXJNSKAXZNWMQ-NSHDSACASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)