Documenti fondamentali
659991
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylimidazolinium tetrafluoroborate
95%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(tert-butyl)-4,5-dihydro-1H-imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(tert-butyl)dihydroimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H23N2 · BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)N1CC[N+](=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h9H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
UWHWVDXEPKIADD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant for preparation of silver and rhodium complexes of stable monomeric imidazolidinylidenes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)