Documenti fondamentali
659789
Sigma-Aldrich
Potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BF3KO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)c1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
LKEMWADDENRLDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Organotrifluoroborate involved in cross-coupling reactions with halopurines
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.