Key Documents
659479
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
238-242 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
XTVBFFGZCMYUJX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)