Documenti
659002
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylpyrazole-4-propionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
140-144 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H16N2O2/c21-17(22)12-11-15-13-20(16-9-5-2-6-10-16)19-18(15)14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H,21,22)
LMHUSEBWZSOLAN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3