658847
(1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid
97% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
functionalized fullerene
Saggio
97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.