Documenti fondamentali
658022
Sigma-Aldrich
6-Bromochromone-3-propionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9BrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
181-185 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC1=COc2ccc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C12H9BrO4/c13-8-2-3-10-9(5-8)12(16)7(6-17-10)1-4-11(14)15/h2-3,5-6H,1,4H2,(H,14,15)
ZMALAWNLBXZMLK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)