Documenti fondamentali
657972
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-propionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
159-163 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(14-17-11)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
RHKHSBMLUYKYIZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)