Documenti fondamentali
657913
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methoxybenzonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-m-anisonitrile
About This Item
Formula condensata:
H3COC6H3(Cl)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
92-96 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
COc1cccc(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-4H,1H3
QZCKPEQQNFBXHZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)