Documenti fondamentali
657832
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
54-62 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
WQTPGHSKQDVCQQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)