Documenti
657700
Sigma-Aldrich
N-Benzylhomopiperazine
97%
Sinonimo/i:
1-Benzyl-1,4-diazacycloheptane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.547
Densità
1.028 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C1CNCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-5-12(6-3-1)11-14-9-4-7-13-8-10-14/h1-3,5-6,13H,4,7-11H2
JTJTYCPQUOROFM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup