Documenti
657654
Sigma-Aldrich
QuadraPure® IMDAZ
100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
QuadraPure® Imidazol-1-yl propylaminobut-2-enoate ester
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Grado di funzionalizzazione
1.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-400 μm
Applicazioni
Metal Scavenger: Pd, Ru, Os, Co, Ni, Rh, V, Fe, Cu, Sn
Note legali
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)