Key Documents
657492
Sigma-Aldrich
2-(3′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
99-102 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccccc1OCc2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-11-5-3-4-10(8-11)9-18-13-7-2-1-6-12(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
OYOSTGWFRFFDLQ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)