Documenti fondamentali
657069
Sigma-Aldrich
Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Formula condensata:
HO2CC6H4BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)c1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
NMZCPMQLYMSRAD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)