Documenti fondamentali
656941
Sigma-Aldrich
Diethyl Maleate-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
C2H5O13COCH=CH13COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
PM
174.16 by atom % calculation
P. ebollizione
225 °C
Punto di fusione
-10 °C
Densità
1.076 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)\C=C/[13C](=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-/i7+1,8+1
IEPRKVQEAMIZSS-PAIDASCPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)