Documenti fondamentali
656739
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BrN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
158-162 °C (dec.)
Stringa SMILE
CSc1ncc(Br)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5BrN2O2S/c1-12-6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
YJEWVVYJOJJLBP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)