656232
Poly[(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-vinylene)-co-(1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)-2,5-phenylenevinylene)]
(95:5 mole ratio)
Sinonimo/i:
PFV
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Rapporto d’alimentazione
(95:5 mole ratio)
Fluorescenza
λex 281 nm; λem 512 nm in chloroform
Caratteristiche e vantaggi
Light emitting polymer with high efficiency and luminescence.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3