Documenti fondamentali
656143
Sigma-Aldrich
6-(Methylthio)-1-indanone
96%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-6-(methylthio)-1H-inden-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
105-109 °C
Stringa SMILE
CSc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
NHJZHQRRHNSFCH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)