Documenti fondamentali
656135
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylthiophenyl)propionic acid
97%
Sinonimo/i:
4-(Methylthio)benzenepropanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4CH2CH2CO2H
Peso molecolare:
196.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
ASTVFRXZLBGVRL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)