Documenti fondamentali
656038
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(CF3)(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
65-69 °C
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)