Documenti fondamentali
656011
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride
About This Item
Formula condensata:
CL2C6H2(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522
P. ebollizione
98-100 °C/0.6 mmHg
Densità
1.532 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4Cl2F3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)