Key Documents
655279
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxycinnamamide
97%
Sinonimo/i:
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-trans-2-propenamide
About This Item
Formula condensata:
(H3CO)2C6H3CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1cc(OC)ccc1OC)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)/b6-3+
LNVZPQDKKCSROU-ZZXKWVIFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)