Documenti fondamentali
654876
Sigma-Aldrich
(2,6-Difluorophenyl)thiourea
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NHCSNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
155-159 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
thiourea
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
AWPKXPUZILRUDJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)