Documenti fondamentali
654787
Sigma-Aldrich
2,3′-Dibromoacetophenone
97%
Sinonimo/i:
α,3′-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
Scegli un formato
5 G
CHF 34.80
CHF 34.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 34.80
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 34.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
47-52 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
BrCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)