Documenti
654701
Sigma-Aldrich
Methyl 3-morpholinobenzoate
97%
Sinonimo/i:
1-(3-Carbomethoxyphenyl)morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO3
Peso molecolare:
221.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
42-46 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(c1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-15-12(14)10-3-2-4-11(9-10)13-5-7-16-8-6-13/h2-4,9H,5-8H2,1H3
UZHOTUXOPYLESN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup