Documenti fondamentali
654604
Sigma-Aldrich
N-(Furan-2-ylmethyl)-1H-benzotriazole-1-carbothioamide
96%
Sinonimo/i:
Benzotriazole-1-carbothioic acid (furan-2-ylmethyl)amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
119-127 °C
Stringa SMILE
S=C(NCc1ccco1)n2nnc3ccccc23
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)